Få mere at vide
5-chlor-2-methylaminobenzophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488849
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15488849 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 15488849 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06338.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 1022-13-5 | C14H12ClNO | 245,71 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-methylaminobenzophenone
CAS 1022-13-5
Smeltepunkt 93 °C til 98 °C
Molekylær formel C14H12ClNO
MDL nummer MFCD00008284
Mængde 10 g
Beilstein 882187
Synonym 5-chloro-2-methylamino benzophenone, 5-chloro-2-methylaminobenzophenone, 2-methylamino-5-chlorobenzophenone, 5-chloro-2-methylamino phenyl phenyl methanone, methanone, 5-chloro-2-methylamino phenyl phenyl, unii-d4gd5770pi, benzophenone, 5-chloro-2-methylamino, 2-benzoyl-4-chloro-n-methylaniline, 5-chloro-2-methylamino phenyl phenylmethanone, 5-chloro-2-methylamino phenyl-phenylmethanone
InChI nøgle WPNMLCMTDCANOZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CNC1=CC=C(Cl)C=C1C(=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn [5-chlor-2-(methylamino)phenyl]-phenylmethanon
Molekylvægt (g/mol) 245.71
PubChem CID 13925
Formel vægt 245.71
Procent renhed 99%