Få mere at vide
5-Klor-2-(methylamino)benzophenon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-2-Methylaminobenzophenone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12ClNO/c1-16-13-8-7-11(15)9-12(13)14(17)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,16H,1H3 |
| Formel vægt | 245.0607 |
| Procent renhed | >95% |