Få mere at vide
5-chlor-2-methoxyphenyl isothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10437632
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10437632 10 g 10g
10089521 1 g 1g
10148054 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10437632 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01657EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 63429-99-2
Molekylær formel C8H6ClNOS
Molekylvægt (g/mol) 199.652
MDL nummer MFCD00041073
InChI nøgle WGLDKQQXEWPFAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-methoxyphenyl isothiocyanate, 4-chloro-2-isothiocyanato-1-methoxy-benzene, 2-methoxy-5-chlorophenyl isothiocyanate, 5-chloro-2-methoxybenzenisothiocyanate, 4-chloranyl-2-isothiocyanato-1-methoxy-benzene, acmc-20am4k, 4-chloro-2-isothiocyanatoanisole, 5-chloro-2-methoxyphenylisothiocyanate, 5-chloro-2-methoxyphenyl-isothiocyanate, benzene, 4-chloro-2-isothiocyanato-1-methoxy
PubChem CID 737165
IUPAC navn 4-chlor-2-isothiocyanato-1-methoxybenzen
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)Cl)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-methoxyphenyl isothiocyanate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 199.66
Procent renhed 97%