Få mere at vide
5-Chloro-2-methoxyphenyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11332617
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11332617 5 g 5g
11322617 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332617 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11769.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63429-99-2
Molekylær formel C8H6ClNOS
Molekylvægt (g/mol) 199.652
MDL nummer MFCD00041073
InChI nøgle WGLDKQQXEWPFAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-methoxyphenyl isothiocyanate, 4-chloro-2-isothiocyanato-1-methoxy-benzene, 2-methoxy-5-chlorophenyl isothiocyanate, 5-chloro-2-methoxybenzenisothiocyanate, 4-chloranyl-2-isothiocyanato-1-methoxy-benzene, acmc-20am4k, 4-chloro-2-isothiocyanatoanisole, 5-chloro-2-methoxyphenylisothiocyanate, 5-chloro-2-methoxyphenyl-isothiocyanate, benzene, 4-chloro-2-isothiocyanato-1-methoxy
PubChem CID 737165
IUPAC navn 4-chloro-2-isothiocyanato-1-methoxybenzene
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)Cl)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-methoxyphenyl isothiocyanate
Smeltepunkt 56°C to 59°C
Kogepunkt 164°C to 165°C
Mængde 5 g
FN nummer UN2923
Beilstein 2719683
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 199.66
Procent renhed 97%