Få mere at vide
5-chlor-2-methoxybenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-2-methoxybenzaldehyde |
| Smeltepunkt | 75°C to 79°C |
| Lugt | Characteristic |
| Molekylær formel | C3H10ClNO3S |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Air sensitive |
| Synonym | l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.h2o, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl |
| InChI nøgle | QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N |
| SMIL | C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl |
| IUPAC navn | (2R)-2-amino-3-sulfanylpropansyre;hydrat;hydrochlorid |
| Vis mere |