Få mere at vide
5-klor-2-methoxyanilin, 98%
Artikelnummer. 11472367
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11472367 100 g 100g
11482367 500 g 500g
11492367 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11472367 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14244.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 95-03-4 | C7H8ClNO | 157,597 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-03-4
Molekylær formel C7H8ClNO
Molekylvægt (g/mol) 157.597
MDL nummer MFCD00007777
InChI nøgle WBSMIPLNPSCJFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-chloroanisole, 5-chloro-o-anisidine, benzenamine, 5-chloro-2-methoxy, 2-methoxy-5-chloroaniline, tulabase fast red r, tulabase fast red rc, 4-chloro-2-aminoanisole, o-anisidine, 5-chloro, 5-chloro-2-methoxyphenylamine, p-chloro-o-aminoanisole
PubChem CID 66763
IUPAC navn 5-chlor-2-methoxyanilin
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)Cl)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-methoxyaniline
Smeltepunkt 79°C to 84°C
Kogepunkt 135°C (8 mmHg)
Lugt Characteristic
Mængde 100 g
FN nummer UN2233
Beilstein 879161
Formel vægt 157.6
Procent renhed 98%