Få mere at vide
5-Chloro-2-hydroxybenzyl alcohol, 98%
Artikelnummer. 11384626
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384626 1 g 1g
11374626 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11384626 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32533.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5330-38-1 | C7H7ClO2 | 158.581 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5330-38-1
Molekylær formel C7H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 158.581
MDL nummer MFCD00021967
InChI nøgle AFPSETMCMFRVPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorosalicyl alcohol, 4-chloro-2-hydroxymethyl phenol, 5-chloro-2-hydroxybenzyl alcohol, benzenemethanol, 5-chloro-2-hydroxy, benzenemethanol,5-chloro-2-hydroxy, 5-chlorosaligenin, 5-chlorosalicylalcohol, saligenin, 5-chloro, 5-chloro-2-hydroxyphenyl methanol, 5-chloro-2-hydroxyphenylmethyl carbinol
PubChem CID 79238
IUPAC navn 4-chlor-2-(hydroxymethyl)phenol
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-hydroxybenzyl alcohol
Smeltepunkt 84°C to 87°C
Mængde 1 g
Formel vægt 158.58
Procent renhed 98%