Få mere at vide
5-Chloro-2-hydroxybenzophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-2-hydroxybenzophenone |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9ClO2/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,15H |
| Formel vægt | 232.0291 |