missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Chloro-2-hydroxybenzophenone, TRC

Artikelnummer. 17902595
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17902595 100 mg
17961895 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17902595 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC368250100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 85-19-8
Molekylær formel C13 H9 Cl O2
Molekylvægt (g/mol) 232.66
Synonym 5-Chloro-2-hydroxy-benzophenone, (2-Hydroxy-5-chlorophenyl)phenylmethanone, (5-Chloro-2-hydroxyphenyl)phenylmethanone, 2-Benzoyl-4-chlorophenol, 2-Hydroxy-5-chlorobenzophenone, 3-Chloro-6-hydroxybenzophenone, 5-Chloro-2-hydroxybenzophenone, Benzophenone 7, Ch 11, DOW HCB, NSC 33407, UV Absorber NL/5
IUPAC navn (5-chloro-2-hydroxy-phenyl)-phenyl-methanone
SMIL Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-hydroxybenzophenone
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H9ClO2/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,15H
Formel vægt 232.0291
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.