Få mere at vide
5-chlor-2-hydroxybenzamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394815
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11394815 5 g 5g
11304825 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394815 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17897.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7120-43-6 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7120-43-6
Molekylær formel C7H6ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 171.58
MDL nummer MFCD00007980
InChI nøgle NNHMQZBVJPQCAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorosalicylamide, chlorosalicylamide, benzamide, 5-chloro-2-hydroxy, 5-chlorosalicyl-amide, acmc-209ohl, 5chloro-2-hydroxy-benzamide, ksc498a5j, 5-chloro-2-hydroxy-benzamide, #, 5-chloranyl-2-oxidanyl-benzamide
PubChem CID 348094
IUPAC navn 5-chlor-2-hydroxybenzamid
SMIL NC(=O)C1=CC(Cl)=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-hydroxybenzamide
Smeltepunkt 223°C to 226°C
Mængde 5 g
Beilstein 743348
Formel vægt 171.58
Procent renhed 97%