Få mere at vide
5'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11402807
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11402807 1 g 1g
11412807 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11402807 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15448.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 1450-74-4 | Molecular Formula: C8H7ClO2 | Molecular Weight: 170.592 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1450-74-4
Molekylær formel C8H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 170.592
MDL nummer MFCD00067788
InChI nøgle XTGCUDZCCIRWHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5'-chloro-2'-hydroxyacetophenone, 1-5-chloro-2-hydroxyphenyl ethanone, 5-chloro-2-hydroxyacetophenone, 1-5-chloro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 2-acetyl-4-chlorophenol, ethanone, 1-5-chloro-2-hydroxyphenyl, 2'-hydroxy-5'-chloroacetophenone, acetophenone, 5'-chloro-2'-hydroxy, 2-hydroxy-5-chloro acetophenone, 1-5-chloro-2-hydroxyphenyl-1-ethanone
PubChem CID 74061
IUPAC navn 1-(5-chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone
SMIL CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Cl)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone
Smeltepunkt 52°C to 53°C
Kogepunkt 107°C to 109°C (12 mmHg)
Mængde 1 g
Beilstein 1365589
Formel vægt 170.6
Procent renhed 99%