Få mere at vide
5-Chloro-2-furaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10031564 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10031564 1 g Glass Bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10031564 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 394650010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-furaldehyde
Navn note Stabilized
CAS 21508-19-0
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C5H3ClO2
MDL nummer MFCD02752599
Mængde 1 g
Synonym 5-chloro-2-furaldehyde, 5-chlorofurfural, 2-furancarboxaldehyde, 5-chloro, 5-chloro-furfural, 2-chlorofuran-5-aldehyde, acmc-1cq7z, 5-chloro-furan-2carbaldehyde, 5-chlorofuran-2 carbaldehyde, 5-chloro-furan-2-carbaldehyde, 5-chlorofuran-2-carboxaldehyde
InChI nøgle DGAUAVDWXYXXGQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=C(OC(=C1)Cl)C=O
IUPAC navn 5-chlorofuran-2-carbaldehyde
Stabilisator 1% Ethanol
Molekylvægt (g/mol) 130.527
PubChem CID 2769630
Formel vægt 130.53
Procent renhed ≥96.0% (GC)
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Chloro-2-furaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.