Få mere at vide
5-chlor-2-fluorphenyl isothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10782167
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10782167 5 g 5g
10762123 1 g 1g
10497432 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10782167 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01971DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 247170-25-8
Molekylær formel C7H3ClFNS
Molekylvægt (g/mol) 187.616
MDL nummer MFCD01313224
InChI nøgle RUASREJPMXNHLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-fluorophenyl isothiocyanate, 5-chloro-2-fluorophenylisothiocyanate, 3-chloro-6-fluorophenylisothiocyanate, 5-chloro-2-fluorobenzenisothiocyanate, benzene,4-chloro-1-fluoro-2-isothiocyanato, 4-chloranyl-1-fluoranyl-2-isothiocyanato-benzene, benzene, 4-chloro-1-fluoro-2-isothiocyanato-9ci
PubChem CID 2736579
IUPAC navn 4-chlor-1-fluor-2-isothiocyanatobenzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)N=C=S)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-fluorophenyl isothiocyanate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 187.62
Procent renhed 97%