Få mere at vide
5-chlor-2-fluorbenzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11945011 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11945011 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11945011 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 442510050
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-fluorobenzoic acid
CAS 394-30-9
Smeltepunkt 151.0°C to 153.0°C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Molekylær formel C7H4ClFO2
Mængde 5 g
Synonym 2-fluoro-5-chlorobenzoic acid, 5-chloro-2-fluoro-benzoic acid, 5-chloro-2-fluorobenzoicacid, benzoic acid, 5-chloro-2-fluoro, pubchem1375, acmc-1aigz, ksc223m7h, rarechem al bo 0944, 5-chloro-2-fluorobenzoic acid, benzoicacid, 5-chloro-2-fluoro
InChI nøgle WGAVMKXCDMQVNF-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)C(=O)O)F
IUPAC navn 5-chlor-2-fluorbenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 174.56
PubChem CID 2736537
Formel vægt 174.56
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Chloro-2-fluorobenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.