Få mere at vide
Alfa Aesar™ 5-Chloro-2-fluorobenzoic acid, 97%
Artikelnummer. 11460228
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460228 5 g 5g
11450228 1 g 1g
11384659 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460228 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. B23776.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 394-30-9
Molekylær formel C7H4ClFO2
Molekylvægt (g/mol) 174.555
MDL nummer MFCD00665762
InChI nøgle WGAVMKXCDMQVNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-chlorobenzoic acid, 5-chloro-2-fluoro-benzoic acid, 5-chloro-2-fluorobenzoicacid, benzoic acid, 5-chloro-2-fluoro, pubchem1375, acmc-1aigz, ksc223m7h, rarechem al bo 0944, 5-chloro-2-fluorobenzoic acid, benzoicacid, 5-chloro-2-fluoro
PubChem CID 2736537
IUPAC navn 5-chloro-2-fluorobenzoic acid
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)C(=O)O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-fluorobenzoic acid
Smeltepunkt 148°C to 150°C
Mængde 5 g
Beilstein 2614286
Formel vægt 174.56
Procent renhed 97%