Få mere at vide
5-Chloro-2-fluorobenzeneboronic acid, 97%
Artikelnummer. 15429877
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15429877 1 g 1g
15439877 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15429877 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53108.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 352535-83-2 | C6H5BClFO2 | 174.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 352535-83-2
Molekylær formel C6H5BClFO2
Molekylvægt (g/mol) 174.36
MDL nummer MFCD05664225
InChI nøgle GGTUVWGMCFXUAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-fluorophenyl boronic acid, 5-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid, 5-chloro-2-fluorophenylboronicacid, 5-chloro-2-fluoro-phenyl boronic acid, boronic acid, 5-chloro-2-fluorophenyl, pubchem11819, acmc-1ae0a, boronic acid,b-5-chloro-2-fluorophenyl, boronic acid, b-5-chloro-2-fluorophenyl
PubChem CID 3718925
IUPAC navn (5-chlor-2-fluorphenyl)boronsyre
SMIL OB(O)C1=CC(Cl)=CC=C1F
Specifica
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
Smeltepunkt 182°C to 188°C
Mængde 1 g
Formel vægt 174.37
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.