Få mere at vide
5-Chloro-2-fluorobenzaldehyde, 97%
Artikelnummer. 11326589
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11326589 1 g 1g
11336589 5 g 5g
15433427 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11326589 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26187.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 96515-79-6 | C7H4ClFO | 158.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96515-79-6
Molekylær formel C7H4ClFO
Molekylvægt (g/mol) 158.56
MDL nummer MFCD03094518
InChI nøgle WDTUCEMLUHTMCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-chlorobenzaldehyde, 3-chloro-6-fluoro benzaldehyde, 3-chloro-6-fluorobenzaldehyde, 5-chloro-2-fluoro-benzaldehyde, benzaldehyde, 5-chloro-2-fluoro, 2-fluoro-5-chloro-benzaldehyde, zlchem 333, pubchem1411, ksc486m0t, 2-fluoro-5-chloro benzaldehyde
PubChem CID 2773586
IUPAC navn 5-chlor-2-fluorbenzaldehyd
SMIL FC1=CC=C(Cl)C=C1C=O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
Smeltepunkt 29°C to 32°C
Brydningsindeks 1.541
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 158.56
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.