missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Chloro-2-benzimidazolinone, TRC

Artikelnummer. 30137707
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137707 250 mg
30136119 1 g
17962505 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137707 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC203420250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2034-23-3
Molekylær formel C7 H5 Cl N2 O
Molekylvægt (g/mol) 168.58
Synonym 5-Chloro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, 5-Chloro-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
IUPAC navn 5-chloro-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one
SMIL Clc1ccc2NC(=O)Nc2c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C7H5ClN2O/c8-4-1-2-5-6(3-4)10-7(11)9-5/h1-3H,(H2,9,10,11)
Formel vægt 168.009
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.