Få mere at vide
5-Chloro-2,4-dinitrotoluene, 97%
Artikelnummer. 11392627
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11392627 25 g 25g
11382627 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11392627 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11808.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 51676-74-5 | C7H5ClN2O4 | 216.577 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51676-74-5
Molekylær formel C7H5ClN2O4
Molekylvægt (g/mol) 216.577
MDL nummer MFCD00041235
InChI nøgle KPDPGZNHKMJEFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2,4-dinitrotoluene, toluene, 5-chloro-2,4-dinitro, 1-chloro-5-methyl-2,4-dinitro-benzene, 2-chloro-4-methyl-1,5-dinitrobenzene, acmc-20am4s, 5-chlor-2.4-dinitrotoluol, benzene,1-chloro-5-methyl-2,4-dinitro, 1-chloranyl-5-methyl-2,4-dinitro-benzene
PubChem CID 253802
IUPAC navn 1-chlor-5-methyl-2,4-dinitrobenzen
SMIL CC1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2,4-dinitrotoluene
Smeltepunkt 89°C to 91°C
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2506591
Formel vægt 216.58
Procent renhed 97%