Få mere at vide
5-klor-2,4-dinitrobenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 11477156
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11477156 25 g 25g
11467156 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11477156 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25479.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 136833-36-8 | C7H3ClN2O6 | 246,559 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 136833-36-8
Molekylær formel C7H3ClN2O6
Molekylvægt (g/mol) 246.559
MDL nummer MFCD00091829
InChI nøgle VVQOEJCXWMGEJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2,4-dinitrobenzoic acid, benzoic acid, 5-chloro-2,4-dinitro, acmc-20a30o, 2,4-dinitro-5-chlorobenzoic acid, 3-chloro-4,6-dinitrobenzoic acid
PubChem CID 3727860
SMIL C1=C(C(=CC(=C1Cl)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2,4-dinitrobenzoic acid
Smeltepunkt 180 °C til 182 °C
Mængde 25 g
Formel vægt 246.56
Procent renhed 98%