Få mere at vide
5-Chloro-2-(3-methyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl)benzophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5-Chloro-2-(3-methyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl)phenyl)phenylmethanone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12ClN3O/c1-11-19-18-10-20(11)15-8-7-13(17)9-14(15)16(21)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3 |
| Formel vægt | 297.0669 |
| Procent renhed | >95% |