Få mere at vide
5-klor-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol, 99%
Artikelnummer. 11369435
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11369435 10 g 10g
11379435 100 g 100g
11389435 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11369435 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18655.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3380-34-5 | C12H7Cl3O2 | 289,536 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
5-Chloro-2-(2,4-dichlorphenoxy)phenol, fungerer som en bakteriostat og konserveringsmiddel til kosmetiske og detergentsammensætninger. Det bruges også som et antiseptisk, desinficerende og antikonvulsivt middel. Det er en af hovedingredienserne i shampoo, deodoranter, tandpastaer, mundskyllemidler og husholdningsrengøringsprodukter. Det hæmmer væksten af bakterier, svampe på tekstilets overflader og giver derved lugtbeskyttelse til uld, syntetiske stoffer, blandinger og non-wovens.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, methanol, diethylether og natriumhydroxidopløsning (1M). Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Nedbrydes ved opvarmning. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3380-34-5
Molekylær formel C12H7Cl3O2
Molekylvægt (g/mol) 289.536
MDL nummer MFCD00800992
InChI nøgle XEFQLINVKFYRCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym triclosan, 5-chloro-2-2,4-dichlorophenoxy phenol, irgasan, 2,4,4'-trichloro-2'-hydroxydiphenyl ether, cloxifenolum, triclosanum, irgasan dp300, stri-dex face wash, aquasept, sapoderm
PubChem CID 5564
ChEBI CHEBI:164200
IUPAC navn 5-chlor-2-(2,4-dichlorphenoxy)phenol
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)O)OC2=C(C=C(C=C2)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol
Smeltepunkt 56°C to 59°C
Mængde 10 g
FN nummer UN3077
Beilstein 2057142
Merck Index 14,9657
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,methanol,diethyl ether and sodium hydroxide solution (1M). Slightly soluble in water.
Formel vægt 289.55
Procent renhed 99%