Få mere at vide
5-Chloro-1-pentanol, 95%
Artikelnummer. 11398605
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11398605 10 g 10g
11308615 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398605 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12088.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5259-98-3 | C5H11ClO | 122.59 g/mol
5-Chloro-1-pentanol bruges til at fremstille 6-hydroxy-hexanenitril ved en temperatur på 90 - 100 °C. Det er også et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 5
-Chloro-1-pentanol bruges til at fremstille 6-hydroxy-hexanenitril ved en temperatur på 90 - 100 °C. Det er også et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5259-98-3
Molekylær formel C5H11ClO
Molekylvægt (g/mol) 122.59
MDL nummer MFCD00039556
InChI nøgle DCBJCKDOZLTTDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-1-pentanol, 5-chloropentanol, pentamethylene chlorohydrin, 1-pentanol, 5-chloro, 1-chloro-5-hydroxypentane, unii-55vp4w35eg, 1-chloro-5-pentanol, 5-chloropentane-1-ol, acmc-1amb4, ksc272o9l
PubChem CID 78915
IUPAC navn 5-chlorpentan-1-ol
SMIL OCCCCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-1-pentanol
Tæthed 1.06
Kogepunkt 102°C to 103°C (8 mmHg)
Brydningsindeks 1.454
Mængde 10 g
Beilstein 1732314
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 122.6
Procent renhed 95%