Få mere at vide
5-chlor-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10603793
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10603793 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10062214 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10603793 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. EN00019EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 27006-76-4
Molekylær formel C6H7ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 158.585
InChI nøgle SZRSMNYUEXXEBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl pyrazole-4-aldehyde, 5-chloro-1,3-dimethylpyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-4-formyl-1,3-dimethylpyrazole, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-aldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-chloro-1,3-dimethyl, pubchem23629, acmc-20a2nm, ksc496s9t
PubChem CID 2777397
IUPAC navn 5-chlor-1,3-dimethylpyrazol-4-carbaldehyd
SMIL CC1=NN(C(=C1C=O)Cl)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-1, 3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 158.59
Procent renhed 97%