Få mere at vide
5-chlor-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-1, 3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 158.59 |
| Procent renhed | 97% |