Få mere at vide
(5-carboxypentyl)triphenylphosphoniumbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418997
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11418997 5 g 5g
11408997 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11418997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20588.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 50889-29-7 | Molekylformel: C24H26BrO2P | Molekylvægt: 457,35 g/mol
Det bruges i medicin og som farmaceutisk mellemprodukt. Det anvendes også som katalysator.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Det bruges i medicin og som farmaceutisk mellemprodukt. Det anvendes også som katalysator.
Opløselighed
Opløselig i kloroform og methanol.
Bemærk
Hygroskopisk. Opbevar ved stuetemperatur. Uforenelig med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50889-29-7
Molekylær formel C24H26BrO2P
Molekylvægt (g/mol) 457.35
MDL nummer MFCD00055556
InChI nøgle JUWYRPZTZSWLCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-carboxypentyl triphenylphosphonium bromide, 5-carboxypentyl triphenyl phosphonium bromide, 5-carboxypentyl triphenylphosphanium bromide, 5-carboxypentyltriphenylphosphonium bromide, phosphonium, 5-carboxypentyl triphenyl-, bromide, acmc-20apmi, pxjvnuuwrjumaq-uhfffaoysa-m, 5-carboxyamyl triphenylphosphonium bromide
PubChem CID 2779280
IUPAC navn 5-carboxypentyl(triphenyl)phosphanium;bromid
SMIL [Br-].OC(=O)CCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide
Smeltepunkt 200 °C til 202 °C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform og methanol.
Formel vægt 457.36
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide