Få mere at vide
(5-carboxypentyl)triphenylphosphoniumbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408997
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11408997 1 g 1g
11418997 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11408997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20588.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Det bruges i medicin og som farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges også som katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges i medicin og som farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges også som katalysator.
Opløselighed Opløselig i
Chloroform og Methanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50889-29-7
Molekylær formel C24H26BrO2P
Molekylvægt (g/mol) 457.35
MDL nummer MFCD00055556
InChI nøgle JUWYRPZTZSWLCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-carboxypentyl triphenylphosphonium bromide, 5-carboxypentyl triphenyl phosphonium bromide, 5-carboxypentyl triphenylphosphanium bromide, 5-carboxypentyltriphenylphosphonium bromide, phosphonium, 5-carboxypentyl triphenyl-, bromide, acmc-20apmi, pxjvnuuwrjumaq-uhfffaoysa-m, 5-carboxyamyl triphenylphosphonium bromide
PubChem CID 2779280
IUPAC navn 5-carboxypentyl(triphenyl)phosphanium;bromid
SMIL [Br-].OC(=O)CCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide
Smeltepunkt 200°C to 202°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in Chloroform and Methanol.
Formel vægt 457.36
Procent renhed 97%