Få mere at vide
(5-Carboxypentyl)(triphenyl)phosphonium bromide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10463173
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10463173 10 g Amber Glass Bottle 10g
11316885 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10463173 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM08684EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 50889-29-7
Molekylær formel C24H26BrO2P
Molekylvægt (g/mol) 457.35
MDL nummer MFCD00055556
InChI nøgle JUWYRPZTZSWLCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-carboxypentyl triphenylphosphonium bromide, 5-carboxypentyl triphenyl phosphonium bromide, 5-carboxypentyl triphenylphosphanium bromide, 5-carboxypentyltriphenylphosphonium bromide, phosphonium, 5-carboxypentyl triphenyl-, bromide, acmc-20apmi, pxjvnuuwrjumaq-uhfffaoysa-m, 5-carboxyamyl triphenylphosphonium bromide
PubChem CID 2779280
IUPAC navn 5-carboxypentyl(triphenyl)phosphanium;bromide
SMIL [Br-].OC(=O)CCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (5-Carboxypentyl)(triphenyl)phosphonium bromide
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Mængde 10 g
Formel vægt 457.35
Procent renhed 97%