Få mere at vide
5-Carbamoyl-2-fluorbenzenboronsyre pinacol ester, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15484916
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15484916 1 g 1g
15494916 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15484916 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59262.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1412905-42-0
Molekylær formel C13H17BFNO3
Molekylvægt (g/mol) 265.09
MDL nummer MFCD18730404
InChI nøgle RBEAFMIZDXOHAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzamide, 5-carbamoyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
PubChem CID 99738340
IUPAC navn 4-fluor-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamid
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(F)C=CC(=C1)C(N)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Carbamoyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Mængde 1 g
Formel vægt 265.09
Procent renhed 96%