Få mere at vide
5-Carbamoyl-2-fluorobenzeneboronic acid, 95%
Artikelnummer. 15419787
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15419787 1 g 1g
15429787 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15419787 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53010.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 874289-39-1 | C7H7BFNO3 | 182.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 874289-39-1
Molekylær formel C7H7BFNO3
Molekylvægt (g/mol) 182.95
MDL nummer MFCD08436055
InChI nøgle NDVPMVJEURRBQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-borono-4-fluorobenzamide, 5-carbamoyl-2-fluorophenyl boronic acid, 5-carbamoyl-2-fluorobenzeneboronic acid, 5-carbamoyl-2-fluorophenyboronic acid, acmc-209qmh, 2-fluoro-5-carbamoylphenylboronic acid, 5-carbamoyl-2-fluorophenyl boronicacid, 5-carbamoyl-2-fluoro-phenyl boronic acid, 5-carbamoyl-2-fluorobenzeneboronicacid
PubChem CID 44717478
IUPAC navn (5-carbamoyl-2-fluorphenyl)boronsyre
SMIL NC(=O)C1=CC(B(O)O)=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Carbamoyl-2-fluorobenzeneboronic acid
Smeltepunkt 192°C to 194°C
Mængde 1 g
Formel vægt 182.95
Procent renhed 95%