Få mere at vide
5-Bromovanillin, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromovanillin |
| Smeltepunkt | 162 °C til 166 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 2049761 |
| Følsomhed | Luft- og lysfølsomhed |
| Formel vægt | 231.05 |
| Procent renhed | 98% |