Få mere at vide
5-Bromovanillin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425283
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11425283 25 g 25g
11435283 100 g 100g
11445283 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425283 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12861.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2973-76-4 | C8H7BrO3 | 231.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2973-76-4
Molekylær formel C8H7BrO3
Molekylvægt (g/mol) 231.05
MDL nummer MFCD00006940
InChI nøgle KLSHZDPXXKAHIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromovanillin, benzaldehyde, 3-bromo-4-hydroxy-5-methoxy, vanillin, 5-bromo, 5-bromo-4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, 3-bromo-4-hydroxy-5-methoxy-benzaldehyde, unii-508wvs56pw, 3-bromo-4-hydroxy-5-methyloxy benzaldehyde, 5-bromovaniline, 5-bromovanilline
PubChem CID 18099
IUPAC navn 3-brom-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyd
SMIL COC1=CC(C=O)=CC(Br)=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromovanillin
Smeltepunkt 162°C to 166°C
Mængde 25 g
Beilstein 2049761
Følsomhed Air and light sensitive
Formel vægt 231.05
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromovanillin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Bromovanillin