Få mere at vide
5-bromosalicylsyre, 98%
Artikelnummer. 10711821 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10711821 50 g Glasflaske 50g
10021910 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10711821 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 162140500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 89-55-4 | C7H5BrO3 | 217,02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-55-4
Molekylær formel C7H5BrO3
Molekylvægt (g/mol) 217.02
MDL nummer MFCD00002455
InChI nøgle IEJOONSLOGAXNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromosalicylic acid, benzoic acid, 5-bromo-2-hydroxy, salicylic acid, 5-bromo, 2-hydroxy-5-bromobenzoic acid, benzoic acid, 3-bromo-6-hydroxy, 5-bromo-2-hydroxy-benzoic acid, 5-bromo-2-hydroxybenzoic acid, 5-bromsalicylic acid, 5-bromosalicyclic acid, acmc-209r1n
PubChem CID 6972
IUPAC navn 5-brom-2-hydroxybenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC(Br)=CC=C1O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Bromosalicylic acid
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 162,0 °C til 166,0 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H3(OH)CO2H
Mængde 50 g
Beilstein 10, 107
Formel vægt 217.02
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Bromosalicylic acid
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.