Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromosalicylaldehyde |
| Navn note | 99% |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 103 °C til 107 °C |
| Farve | Beige-gul til gul |
| Flammepunkt | 110 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |