Få mere at vide
5-Bromosalicylaldehyd, 98%
Beschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromosalicylaldehyde |
| Smeltepunkt | 103 °C til 106 °C |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 774710 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 201.02 |
| Procent renhed | 98% |