Få mere at vide
5-bromopyridin-2-carboxaldehyd, 99%
Beskrivelse
5-Bromopyridin-2-carboxaldehyd anvendes som organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
organisk kemisk syntese mellemprodukt.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromopyridine-2-carboxaldehyde |
| Smeltepunkt | 94 °C til 96 °C |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 186.01 |
| Procent renhed | 99% |