Få mere at vide
5-Bromopyridin-2-carboxaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479270
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479270 1 g 1g
11489270 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479270 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50154.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 31181-90-5 | C6H4BrNO | 186.008 g/mol
5-Bromopyridin-2-carboxaldehyd anvendes som organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 5-Bromopyridin-2-carboxaldehyd anvendes som
organisk kemisk syntese mellemprodukt.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 31181-90-5
Molekylær formel C6H4BrNO
Molekylvægt (g/mol) 186.008
MDL nummer MFCD04112535
InChI nøgle ZQVLPMNLLKGGIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromopicolinaldehyde, 5-bromo-2-formylpyridine, 5-bromo-2-pyridinecarboxaldehyde, 5-bromopyridine-2-carboxaldehyde, 5-bromo-pyridine-2-carbaldehyde, 5-bromo-2-pyridinecarbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 5-bromo, 5-bromo-2-pyridine-carbaldehyde, pubchem5059, 5-bromo picolinaldehyde
PubChem CID 9877562
IUPAC navn 5-brompyridin-2-carbaldehyd
SMIL C1=CC(=NC=C1Br)C=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Bromopyridine-2-carboxaldehyde
Smeltepunkt 94°C to 96°C
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 186.01
Procent renhed 99%