Få mere at vide
(5-Bromopyrid-2-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5-Bromopyrid-2-yl)methanol |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 188.02 |
| Procent renhed | 97% |