Få mere at vide
(5-Bromopyrid-2-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10577854
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10577854 250 mg 250mg
10235414 1 g 1g
10113084 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10577854 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07897CB
Kemiske identifikatorer
CAS 88139-91-7
Molekylær formel C6H6BrNO
Molekylvægt (g/mol) 188.02
MDL nummer MFCD04035597
InChI nøgle RUCZFWMEACWFER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-hydroxymethylpyridine, 2-hydroxymethyl-5-bromopyridine, 5-bromopyridin-2-yl methanol, 5-bromo-2-hydroxymethyl pyridine, 5-bromopyrid-2-yl methanol, 5-bromo-2-pyridinemethanol, 5-bromo-pyridin-2-yl-methanol, 2-pyridinemethanol, 5-bromo, 5-bromo-2-pyridyl methan-1-ol, 5-bromopyridine-2-methanol
PubChem CID 5200169
IUPAC navn (5-brompyridin-2-yl)methanol
SMIL OCC1=CC=C(Br)C=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (5-Bromopyrid-2-yl)methanol
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 188.02
Procent renhed 97%