Få mere at vide
(5-Bromopyrid-2-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10113084
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 10113084
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO07897DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 88139-91-7
Molekylær formel C6H6BrNO
Molekylvægt (g/mol) 188.02
MDL nummer MFCD04035597
InChI nøgle RUCZFWMEACWFER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-hydroxymethylpyridine, 2-hydroxymethyl-5-bromopyridine, 5-bromopyridin-2-yl methanol, 5-bromo-2-hydroxymethyl pyridine, 5-bromopyrid-2-yl methanol, 5-bromo-2-pyridinemethanol, 5-bromo-pyridin-2-yl-methanol, 2-pyridinemethanol, 5-bromo, 5-bromo-2-pyridyl methan-1-ol, 5-bromopyridine-2-methanol
PubChem CID 5200169
IUPAC navn (5-brompyridin-2-yl)methanol
SMIL OCC1=CC=C(Br)C=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (5-Bromopyrid-2-yl)methanol
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 188.02
Procent renhed 97%