Få mere at vide
5-Bromoisatin, 90+%
Description
5-Bromoisatin bruges til syntese af N-derivater af 5-bromoisatin, N-substituerede pyrroler, lineære polyarylenoxindoler, 5-bromodioxindol, cinchoninsyrederivater, 3-hydroxyoxindol, S-benzyldithiocarbazate 5-Bromodioxindoler, Schiff-H-Basyl, B-Basyl, B-Basylis, Ind. addukter af isatinderivater. Det er et indolderivat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
5-Bromoisatin anvendes til syntese af N-derivater af 5-bromoisatin, N-substituerede pyrroler, lineære polyarylenoxindoler, 5-bromodioxindol, cinchoninsyrederivater, 3-hydroxyoxindol, S-benzyldithiocarbazate, Schiff-bro-basmocarbazat5 og Morita-Baylis-Hillman-addukter af isatinderivater. Det er et indolderivat.
Opløselighed Opløselig i N,N dimethylformamid
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromoisatin |
| Smeltepunkt | ∼250 °C (dekomponering) |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 383760 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i N,N dimethylformamid. |
| Formel vægt | 226.03 |
| Procent renhed | ≥90% |
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.