Få mere at vide
5-Bromoisatin, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334669
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11334669 50 g 50g
11440224 100 g 100g
11450224 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11334669 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13641.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 87-48-9 | C8H4BrNO2 | 226.029 g/mol
5-Bromoisatin bruges til syntese af N-derivater af 5-bromoisatin, N-substituerede pyrroler, lineære polyarylenoxindoler, 5-bromodioxindol, cinchoninsyrederivater, 3-hydroxyoxindol, S-benzyldithiocarbazate 5-Bromodioxindoler, Schiff-H-Basyl, B-Basyl, B-Basylis, Ind. addukter af isatinderivater. Det er et indolderivat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-Bromoisatin anvendes til syntese af N-derivater af 5-bromoisatin, N-substituerede pyrroler, lineære polyarylenoxindoler, 5-bromodioxindol, cinchoninsyrederivater, 3-hydroxyoxindol, S-benzyldithiocarbazate, Schiff-bro-basmocarbazat5 og Morita-Baylis-Hillman-addukter af isatinderivater. Det er et indolderivat.
Opløselighed Opløselig i N,N dimethylformamid
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-48-9
Molekylær formel C8H4BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 226.029
MDL nummer MFCD00149345
InChI nøgle MBVCESWADCIXJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromoisatin, 5-bromoindoline-2,3-dione, 5-bromoindole-2,3-dione, isatin, 5-bromo, 5-bromisatin, 1h-indole-2,3-dione, 5-bromo, 5-bromisatin czech, 5-bromo-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, indole-2,3-dione, 5-bromo, 5-bromoisatin monohydrate
PubChem CID 6889
IUPAC navn 5-brom-lH-indol-2,3-dion
SMIL C1=CC2=C(C=C1Br)C(=O)C(=O)N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromoisatin
Smeltepunkt ∼250°C (decomposition)
Mængde 50 g
Beilstein 383760
Opløselighedsinformation Soluble in N,N dimethylformamide.
Formel vægt 226.03
Procent renhed ≥90%