Få mere at vide
5-bromoindol, 99%
Artikelnummer. 11429826
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11429826 100 g 100g
11409826 5 g 5g
11419826 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429826 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20307.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 10075-50-0 | C8H6BrN | 196,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10075-50-0
Molekylær formel C8H6BrN
Molekylvægt (g/mol) 196.05
MDL nummer MFCD00005670
InChI nøgle VXWVFZFZYXOBTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromoindole, 1h-indole, 5-bromo, 5-bromo indole, 5-bi, 5bromoindole, 5-bromo-indole, zlchem 227, 5-bromo 1h indole, pubchem1661
PubChem CID 24905
IUPAC navn 5-brom-1H-indol
SMIL BrC1=CC=C2NC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromoindole
Smeltepunkt 89 °C til 92 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 100 g
Beilstein 112877
Formel vægt 196.05
Procent renhed 99%