Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromoindole |
| Navn note | 99% |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 89,0 °C til 92,0 °C |
| Farve | Hvid til Brun |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 100 g |
| Show More |