Få mere at vide
5-bromoindol, 99%
Artikelnummer. 10080640 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10080640 5 g Glasflaske 5g
10466900 25 g Glasflaske 25g
10504284 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10080640 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 107060050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10075-50-0 | C8H6BrN | 196,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10075-50-0
Molekylær formel C8H6BrN
Molekylvægt (g/mol) 196.05
MDL nummer MFCD00005670
InChI nøgle VXWVFZFZYXOBTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromoindole, 1h-indole, 5-bromo, 5-bromo indole, 5-bi, 5bromoindole, 5-bromo-indole, zlchem 227, 5-bromo 1h indole, pubchem1661
PubChem CID 24905
IUPAC navn 5-brom-1H-indol
SMIL BrC1=CC=C2NC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromoindole
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 89.0°C to 92.0°C
Farve Hvid til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 196.05
Procent renhed 99%
Fysisk form Chunks and/or Powder