Få mere at vide
5-Bromoindole-3-carboxaldehyde, 97%
Artikelnummer. 10706485 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10706485 5 g Glass bottle 5g
1 options
Artikelnummer. 10706485 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 399790050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 877-03-2 | C9H6BrNO | 224.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromoindole-3-carboxaldehyde
CAS 877-03-2
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 205°C to 206°C
Farve Beige to Brown
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C9H6BrNO
MDL nummer MFCD00152016
Mængde 5 g
Synonym 5-bromoindole-3-carboxaldehyde, 5-bromoindole-3-carbaldehyde, 5-bromoindole-3-carboxyaldehyde, 5-bromo-3-formylindole, 5-bromoindole-3-aldehyde, 5-bromo-3-formyl-1h-indole, 5-bromo-1h-indole-3-carboxaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 5-bromo, pubchem9122, acmc-209qpj
InChI nøgle PEENKJZANBYXNB-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC2=C(C=C1Br)C(=CN2)C=O
IUPAC navn 5-bromo-1H-indole-3-carbaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 224.05
PubChem CID 70137
Formel vægt 224.05
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromoindole-3-carboxaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.