Få mere at vide
5-brombenzo[b]furan-2-carboxylsyre 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10188172
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10188172 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10285524 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10188172 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC31201DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 10242-11-2
Molekylær formel C9H5BrO3
Molekylvægt (g/mol) 241.04
InChI nøgle QKUWZCOVKRUXKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromobenzofuran-2-carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylic acid, 5-bromo, 5-bromobenzo b furan-2-carboxylic acid, 5-bromo-2-carboxy-1-benzofuran, 5-bromo-2-benzofurancarboxylic acid, 2-benzofurancarboxylicacid, 5-bromo, 5-bromo-benzofuran-2-carboxylic acid, acmc-1bxoo, buttpark 34\07-74, 5-bromo benzo furan 2-carboxylic acid
PubChem CID 735247
IUPAC navn 5-brom-1-benzofuran-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(O2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 241.04
Procent renhed 97%