Få mere at vide
5-Brombenzo[b]furan-2-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10767885
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10767885 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10567663 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10341523 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10767885 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC31204DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 23145-16-6
Molekylær formel C9H5BrO2
Molekylvægt (g/mol) 225.041
InChI nøgle UPEGFMDITWHVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromobenzofuran-2-carbaldehyde, 5-bromobenzo b furan-2-carbaldehyde, 5-bromo-2-formylbenzofuran, 5-bromo-2-benzofurancarboxaldehyde, 5-bromo-1-benzofuran-2-carboxaldehyde, 2-benzofurancarboxaldehyde,5-bromo, 5-bromobenzo b furan-2-carboxaldehyde, pubchem10165, acmc-1cjl8, 5-bromo-benzofuran-2-carbaldehyde
PubChem CID 2795535
IUPAC navn 5-brom-1-benzofuran-2-carbaldehyd
SMIL C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(O2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-1-benzofuran-2-carbaldehyde
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 225.04
Procent renhed 97%