Få mere at vide
5-(Bromacetyl)-2-oxoindolin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10462284
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10462284 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10357394 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10462284 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC53305CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 105316-98-1
Molekylær formel C10H8BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 254.083
MDL nummer MFCD08690294
InChI nøgle WHLZVVMOQHTDAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromoacetyl-2-oxoindoline, 5-2-bromoacetyl indolin-2-one, 5-bromoacetyl-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 5-2-bromoacetyl-1,3-dihydroindol-2-one, 2h-indol-2-one,5-2-bromoacetyl-1,3-dihydro, 5-bromoacetyloxindole, acmc-20a59p, 5-alpha-bromoacetyl oxindole, 5-2-bromoacetyl-2-indolinone, 2h-indol-2-one, 5-bromoacetyl-1,3-dihydro
PubChem CID 22099309
IUPAC navn 5-(2-bromacetyl)-1,3-dihydroindol-2-on
SMIL C1C2=C(C=CC(=C2)C(=O)CBr)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Bromoacetyl)-2-oxoindoline
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 254.08
Procent renhed 97%