Få mere at vide
5-brom-4-methyl-2-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,3-thiazol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10709923
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10709923 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10320913 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10709923 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00859DA
Kemiske identifikatorer
CAS 850375-27-8
Molekylær formel C11H7BrF3NS
Molekylvægt (g/mol) 322.143
MDL nummer MFCD04974053
InChI nøgle BZCIYGNYGIKEEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole, 5-bromo-4-methyl-2-4-trifluoromethyl-phenyl-1,3-thiazole, 5-bromo-4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole, 5-bromanyl-4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole
PubChem CID 2824063
IUPAC navn 5-brom-4-methyl-2-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,3-thiazol
SMIL CC1=C(SC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazole
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 322.15
Procent renhed 97%